Documentos Principais
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
round bottom
Características
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825736001 (Global)
Parâmetros
3,061 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
119 mm
Diâmetro
16 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)