EP5825734009
Adapter for Eppendorf® S-4-104 Rotor
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom
Características
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825734009 (Global)
Parâmetros
3,197 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
125 mm
Diâmetro
17 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)