Documentos Principais
EP5825733002
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
conical bottom
Características
capacity 7 x 50 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825733002 (Global)
Parâmetros
3,180 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Two adapters, each for 7 conical tubes 50 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or Rotor S-4x750.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)