EP5810757002
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4 x 18-30 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Produtos recomendados
Características
for use with 4 x 18-30 mL tubes
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810757002
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrição geral
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG