EP5810751004
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 16 x 1.5-2 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Produtos recomendados
Características
holds 16 x 1.5-2 mL tubes
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810751004
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 250 mL reactangular bucket
Descrição geral
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG