Documentos Principais
EP5804793005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
conical bottom
Características
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL,
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804793005 (Global)
Parâmetros
3,215 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
60 mm
Diâmetro
17 mm
compatibilidade
for use with 250 mL round buckets
Descrição geral
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG