Documentos Principais
EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
conical bottom
Características
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804777000 (Global)
Parâmetros
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
17 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Descrição geral
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)