Documentos Principais
EP5804772008
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15-18 mL, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 1 tube 15-18 mL
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804772008
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804772008-2EA4022536223698