Documentos Principais
EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804738004
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with rotor F-34-6-38
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)