Documentos Principais
EP5804727509
Eppendorf® Rotor Lid
F34-6-38
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Características
F34-6-38
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804727509
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Descrição geral
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)