Documentos Principais
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804726006
Parâmetros
14,000 max. RCF (20,817 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrição geral
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)