Documentos Principais
EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Características
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804715403
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)