Documentos Principais
EP5804709004
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804709004
Parâmetros
5,000 max. RCF (4,500 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG