Documentos Principais
EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702747009
Parâmetros
4,400 max. RCF (1,970 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrição geral
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG