EP5702721000
Caps for Eppendorf® A-4-38 Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5702/570R/5702RH, for 100 mL round bucket, for 100 mL round bucket
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight
for 100 mL round bucket
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702721000 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5702 R
for use with 5702 RH
for use with 5702
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5702721000-2EA | 4022536221380 |