EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495505008
Parâmetros
15,060 max. RCF (21,300 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)