Documentos Principais
EP5495400001
Eppendorf® FA-24x2 rotor
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Características
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495400001
Parâmetros
10,000 rpm speed
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)