Documentos Principais
EP5490039009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-8-24, non aerosol tight, to hold, 8 x 25 mL flat-bttom tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 8 x 24 x 86 -90 mm
to hold 8 x 25 mL flat-bttom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5490039009 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG