EP5490034007
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-72-8, non aerosol tight, to hold, 72 x 0.5 mL reaction vessels
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 72 x 0.5 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5490034007 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)