Documentos Principais
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
fabricante/nome comercial
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
Parâmetros
12100 × g
13400 rpm
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)