Key Documents
EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427753001
Parâmetros
14,000 max. RCF (20,817 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG