EP5427746005
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Características
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427746005 (Global)
Parâmetros
6,237 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
17.5 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427746005-2EA | 4061835078554 |