Documentos Principais
EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
embalagem
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427739009
Parâmetros
7,830 max. RCF (7,745 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrição geral
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)