Documentos Principais
EP5427738002
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (large), pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 1 x 9-15 mL
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427738002
técnica(s)
centrifugation: suitable
tamanho do furo
(large)
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG