Documentos Principais
EP5427704000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Características
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
fabricante/nome comercial
5427704000
Eppendorf® 5427704000
Eppendorf®
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5430 R
for use with 5430
Descrição geral
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)