EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds 0.2 ml PCR tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5425723008
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-45-72-8
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)