Documentos Principais
EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5424704000
Parâmetros
15,000 max. RCF (18,615 xg)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)