EP5409712004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, with rotor lid, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
with rotor lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5409712004 (Global)
Parâmetros
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5427R
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG