Key Documents
EP5409710001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, aerosol-tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5409710001 (Global)
Parâmetros
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5427R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG