EP5401000010
Eppendorf® Centrifuge 5418 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor FA-45-18-11
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
to hold 18 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor FA-45-18-11
refrigerated
fabricante/nome comercial
5401000010
Eppendorf® 5401000010
Eppendorf®
Parâmetros
temp. range at 0-40 °C
14000 rpm
16873 × g
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)