Documentos Principais
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
new
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
Sinônimo(s):
Racks
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Características
to hold 8 x 5-15 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5353040148
Descrição geral
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)