EP4966504000
Telescoping aspirating tube for Eppendorf® Varispenser® 2 / 2x
adjustable, L 125-240 mm, for 2/5/10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Características
adjustable
for 2/5/10 mL
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4966504000
Comprimento
125-240 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP4966504000-1EA | 4061835081035 |