Documentos Principais
EP4861609001
Eppendorf® Pipette lower part
12-channel, size 5-100 μL, yellow
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
12-channel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4861609001
tamanho
5-100 μL
cor
yellow
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)