Documentos Principais
EP3125000206
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 120-1200 μL, cone distance 4.5-14 mm, dark green
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
Materiais
dark green
Características
no. of channels 8
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3125000206
cone distance
4.5-14 mm
volume
120-1200 μL
Descrição geral
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 8-channel
  • 120-1200μL
  • 9mm cone distance
  • Dark green
Aplicação
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Características e benefícios
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)