EP3125000176
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 30-300 μL, cone distance 4.5-14 mm, orange
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
orange
Características
no. of channels 8
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3125000176
cone distance
4.5-14 mm
volume
30-300 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 8-channel
- 30-300μL
- 9mm cone distance
- Orange
Aplicação
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Características e benefícios
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)