Documentos Principais
EP022822228
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-6-30, (6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 6 x 15 mL conical tubes
to hold 6 x 29.5x116-123 mm tubes
to hold 6 x 50 mL conical tubes
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822228 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)