Documentos Principais
EP022822187
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-8-24, non aerosol tight, (8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 8 x 24 x 86 - 90 mm tubes
to hold 8 x 25 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822187 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)