EP022654306-1EA
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-35-6-30, non aerosol tight, lid, to hold, 6 x 15/50 mL conical tubes, to hold, 12 x Vacutainer® tubes
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Características
lid
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL conical tubes
F-35-6-30, non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654306 (North America)
Parâmetros
7,830 max. RCF (7,745 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)