Documentos Principais
EP022639304
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 90 mL rectangular buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 90 mL rectangular buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639304 (NA)
Parâmetros
2,750 × g max. RCF
4,400 rpm
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrição geral
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG