EP022431081
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, pkg of 100 ea (2 x 50ea)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(push fit)
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
embalagem
pkg of 100 ea (2 x 50ea)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022431081
Parâmetros
-18,000 × g max. RCF
capacidade
1.5 mL
Diâmetro
10.7 mm
cor
clear
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing to minimize evaporation
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)