EP022265806
Eppendorf® Reagent Reservoir
pack of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022265806
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reagent reservoir Tip-Tub, autoclavable reservoir for the aspiration of liquids with multi-channel pipettes, 1 set = 10 reservoirs and 10 lids
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG