Documentos Principais
EP0030625102
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, PCR clean, pkg of 240 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiais
flat bottom clear wells
white polypropylene
embalagem
pkg of 240 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030625102
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
Descrição geral
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)