Key Documents
EP0030128516
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiais
conical bottom yellow wells
polypropylene
yellow plate
Características
skirt
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030128516
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
volume máximo do poço
40 μm
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG