EP0030108116
Eppendorf® Protein LoBind tubes
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 1.5 mL, pack of 100 ea
Sinônimo(s):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
graduations
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030108116
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
1.5 mL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- Available in tube formats for easy-up scaling.
- Precise lid sealing to minimize evaporation.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)