EP0030078519
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 0.1-10 μL × 40 mm, medium gray tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Características
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
embalagem
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030078519
Ponta: volume × C
0.1-10 μL × 40 mm
cor
medium gray tip
tipo de ligação
low binding surface
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Batch certified
- Defined flow dynamics
- Low wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)