Key Documents
EP0030048385
Sigma-Aldrich
Eppendorf® 7 Adapter for Combitips 25ml and 50ml
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Características
for Combitips 25 mL and 50 mL, Biopur(R)
embalagem
pack of 7 ea (individually blister-wrapped)
fabricante/nome comercial
0030048385
Eppendorf®
Descrição geral
Biopur quality
Aplicação
Liquid handling
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG