Documentos Principais
EMU170401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ttf2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCAGCTGCACCGGTTAAAGCTTTCTGAGGACGAGCGGGCCGTTTATGACATCTTTCTTGCAAGGTCAAGGTCAGCTCTCCAGTCCTATCTAAAGAGACAAGAAGGTAGAGGCAGCCACCATGGAAGAAGCCCTGATAATCCATTCAGTAGAGTGGCTCAGGAGTTTGGATCCAGTGTGTCCCAGGGCTGCCCTGCGGCAGACTCCCAAAGACCCAGCACCGTCCATGTCCTGTCCCAGCTTCTGCGGCTTCGCCAGTGCTGCTGCCATCTTTCTCTGCTGAAGTCGG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Takashi Sutani et al.
Nature communications, 6, 7815-7815 (2015-07-24)
Chromosome condensation is a hallmark of mitosis in eukaryotes and is a prerequisite for faithful segregation of genetic material to daughter cells. Here we show that condensin, which is essential for assembling condensed chromosomes, helps to preclude the detrimental effects