EMU158861
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cblb
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCCCAAGCTTCAGTTGAAAAACAGCCCACCGTATATACTTGATATTTTACCTGATACGTATCAGCACTTGAGACTTATATTGAGTAAATATGATGACAACCAGAAGCTGGCTCAACTGAGCGAGAATGAGTACTTTAAAATCTACATCGATAGTCTCATGAAGAAGTCGAAGCGAGCGATCCGGCTCTTTAAAGAAGGCAAGGAAAGGATGTACGAAGAGCAGTCGCAGGACAGACGGAATCTCACAAAGCTGTCCCTTATCTTCAGTCACATGCTGGCAGAAATCAAGGCGATCTTTCCCAATGGCCAGTTCCAGGGAGATAACTTCCGGATCACCAAAGCAGATGCTGCTGAGTTCTGGAGGAAGTTTTTTGGAGACAAAACTATTGTACCATGGAAAGTCTTCAGACAGTGCCTGCATGAGGTCCATCAGATCAGCTCTGGCCTGGAAGCAATGGCTCTGAAGTCAACCATTGATTTAACTTGCAATGATTACATCTCAGTGTTTGAATTTG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... CBLB(208650) , Cblb(208650)