EMU149731
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lztfl1
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCTGAGTACGTGTAACCTTTAGAATTATTTGCAGAATATCCTTTTAGCTTATATGTGAATTAGAATTCTTTCAAACTTTGACTCAACATAAAGGCACTAAGTTCCAGGTTGAACTTTGGTTTGTATGTGTATAGAAAAATGGCATTTTCAAGAGATTTTAATATCTCCATTGATGTACTTTTCCTCGGGTGACCATATATAAAGTATCGGAAACCAGACATGACGCCTACAATGTGTGGTGCGGTGATGTGGTATGAGAATAAATAAAGACCACAAGGCAGGTAAAACTCAGAAAGAAAGCATTTAACCGTCACGTGTTAACATGGAGGAAGTGTTCTATTTCTCAAAGCAAACATGTCACATCCTGTGTGAACACTCTAAGAGAGACTTTTCCATCTCCACCAATAGGGAATTTATTCCCAGAGAAGAGTACATTGACCAGAGAGTACATCTTTATTATTTTCACTCACACACTTCATATTAGCTTTGACTATACTGTGAGACTTTTGT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... LZTFL1(93730) , Lztfl1(93730)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU149731-50UG | 4061828732470 |
EMU149731-20UG | 4061831391039 |