Documentos Principais
EMU149131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Snrpn
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TTAACTAAACACAGATATGACATTTGCTCAAGCTAGGTTCTTAGGATCAGATAGTTGAAATATTTTCCTGATTTCTGACATTCACTTCAAGCATTGGTTCAAAATCTTACAGATAAGGAAAATCAAGATCCATTTGCTAAGATTTACAAGCCATTCCGGTTCAATTAAATATGTTTCACTTAAAGGTGTGTGAAGATATTTAAGCAGATATTTAAATTCACATCATTTATGGCACTGGTATGTCATTATTGCTTATGAATTAAAACATGGAATGCAAGGTATTTTCCAATCTTCCAAACATGCTCTATTACTTAGCAGTCTATAATTATGTTTACAACTATACATACATCCATATACACACATACACATGCATTCCATGCATGCATGCGCACACACACACACACACACACACACAGACATCTATCATGTACTGGGTCTATTTTGGTTTTAGTTTGTACATTTGTTTAGGTGCATTAATTGGTATT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Isioma I Enwerem et al.
PloS one, 10(4), e0122348-e0122348 (2015-04-16)
Small nuclear ribonucleoproteins (snRNPs), which are required for pre-mRNA splicing, contain extensively modified snRNA. Small Cajal body-specific ribonucleoproteins (scaRNPs) mediate these modifications. It is unknown how the box C/D class of scaRNPs localizes to Cajal Bodies (CBs). The processing of